Documenti fondamentali
914029
Sigma-Aldrich
IEICO-4F
≥99%
Sinonimo/i:
2,2′-((2Z,2′Z)-(((4,4,9,9-tetrakis(4-hexylphenyl)-4,9-dihydro-sindaceno[1,2-b:5,6-b′]dithiophene-2,7-diyl)bis(4-((2-ethylhexyl)oxy)thiophene-5,2-diyl))bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2,1-diylidene))dimalononitrile
Scegli un formato
100 MG
326,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
326,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C114H114F4N4O4S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
1808.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.23
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
Band gap: Eg=1.29 eV
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
solid
Colore
dark
Energia dell’orbitale
HOMO -5.49 eV 
LUMO -4.19 eV 
Stringa SMILE
Fc1cc2c(cc1F)C(=C(C#N)C#N)\C(=C/c3[s]c(c(c3)OCC(CCCC)CC)c4[s]c5c(c4)C(c8c5cc9c(c8)c%10[s]c(cc%10C9(c%15ccc(cc%15)CCCCCC)c%14ccc(cc%14)CCCCCC)c%11[s]c(cc%11OCC(CCCC)CC)\C=C%12/C(=O)c%13c(cc(c(c%13)F)F)C/%12=C(C#N)C#N)(c7ccc(cc7)CCCCCC)c6ccc(cc6)CCCCCC)\C2=
InChI
1S/C114H114F4N4O4S4/c1-9-17-23-27-33-73-37-45-79(46-38-73)113(80-47-39-74(40-48-80)34-28-24-18-10-2)93-57-90-94(58-89(93)109-95(113)63-103(129-109)111-101(125-69-71(15-7)31-21-13-5)55-83(127-111)53-91-105(77(65-119)66-120)85-59-97(115)99(117)61-87(85)107(
ZDIRJORRKGPNQG-ZTVJXLAYSA-N
Applicazioni
IEICO-4F is a low band-gap, low energy loss non-fullerene acceptor. It can be used in applications such as high performance organic solar cells and panchromatic organic photodetectors.
IEICO-4F is an ultra-narrow bandgap non-fullerene acceptor (NFA). It is a derivative of IEICO with an absorption edge reaching 1000 nm. PCEs of over 10% in single layer devices were reached. A ternary blend of J52:PBDTTT-EFT donor polymers with IEICO-4F reached a PCE of >11%, with a very high photocurrent of over 25 mA cm-2.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Huifeng Yao et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(11), 3045-3049 (2017-02-02)
The design of narrow band gap (NBG) donors or acceptors and their application in organic solar cells (OSCs) are of great importance in the conversion of solar photons to electrons. Limited by the inevitable energy loss from the optical band