Documenti fondamentali
906859
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 1,000 (by NMR), cross-linking reagent polymerization reactions, ≤150 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
PEG bismethacrylate, PEG hydrogel, Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
Scegli un formato
1 G
42,80 €
42,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
42,80 €
About This Item
Formula condensata:
C3H5C(O)(OCH2CH2)nOC(O)C3H5
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
42,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 1,000, contains MEHQ as inhibitor
Descrizione
Ω-end: methacrylate
α-end: methacrylate
Saggio
99% (NMR)
Stato
solid
PM
average Mn 1,000 (by NMR)
average Mn 1,000
contiene
MEHQ as inhibitor
≤150 ppm MEHQ as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Colore
white to off-white
P. ebollizione
>200 °C/2 mmHg (lit.)
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
High purity PEG dimethacrylates are commonly used in PEG-based hydrogels and crosslinking hydrophilic polymers. It is good for tissue engineering and 3D printing applications.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
72.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)