Documenti fondamentali
906778
Sigma-Aldrich
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate
Scegli un formato
50 ML
124,00 €
500 ML
622,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
124,00 €
500 ML
622,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
contiene
Contains 200 ppm MEHQ as stabilizer
Colore
white to yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC(OCC1OC(C)(CC(C)C)OC1)=O
InChI
BICNEUKUQARCEL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(2-Isobutyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl acrylate units lower the Tg of resulting polymers. It can be used for contact lens and medical devices manufacture. Also, it is suitable for 3D printing applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)