905631
Gold nanospheres
15 nm, Cy3 and maleimide functionalized, powder
Sinonimo/i:
Cy3 labeled gold nanospheres, Cy3 tagged gold nanospheres, Dye labeled gold nanoparticles, Fluorescent labeled gold nanoparticles
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
nanospheres
powder
Dimensione particelle
15 nm
λmax
554 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Articoli
CRISPR/Cas9 delivery via nonviral nanoparticles shows promising advancements for gene editing in disease treatment.