905550
Gold nanospheres
100 nm, FITC and carboxyl functionalized, powder
Sinonimo/i:
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanospheres, FITC tagged gold nanospheres, Fluorescein isothiocyanate labeled gold nanospheres, Fluorescent labeled gold nanoparticles
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
nanospheres
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)