Documenti fondamentali
904562
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rC(ac)-1,3-15N2 phosphoramidite
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-cytidine-1,3-15N2, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Scegli un formato
10 MG
108,60 €
50 MG
1.700,00 €
108,60 €
Prezzo di listino543,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
108,60 €
50 MG
1.700,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H6415N2N3O9PSi
Peso molecolare:
904.09
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
108,60 €
Prezzo di listino543,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Stato
powder
tecniche
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[Si](C(C)(C)C)(C)O[C@@H]1[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(OC)C=C3)C4=CC=C(OC)C=C4)O[C@H]1[15N]5C([15N]=C(NC(C)=O)C=C5)=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)