Documenti
904155
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-3,4,4,4-d4 solution
1 mg/mL in water, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D4H3O3Na
Peso molecolare:
130.11
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
1 mg/mL in water
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C(C(O)([2H])CC(O[Na])=O)([2H])[2H]
Categorie correlate
Confezionamento
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1