Documenti fondamentali
615595
Sigma-Aldrich
Maleic acid-2,3-d2
98 atom % D
Sinonimo/i:
2-Butenedioic-2,3-d2 acid
Scegli un formato
5 G
1.130,00 €
1.130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
1.130,00 €
About This Item
Formula condensata:
HO2CCD=CDCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.130,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
137-140 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]\C(=C(/[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
VZCYOOQTPOCHFL-PBKRRWIGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)