Documenti fondamentali
903663
Sigma-Aldrich
t-BuDavePhos Pd G4
Sinonimo/i:
t-BuDavePhos G4 Palladacycle, t-BuDavePhos Palladacycle
Scegli un formato
1 G
168,00 €
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
168,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H47N2O3PPdS
Numero CAS:
Peso molecolare:
725.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Caratteristiche
generation 4
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Descrizione generale
tBuDavePhos Pd G4 is a fourth generation (G4) Buchwald precatalyst. It is air, moisture and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. It has long life in solutions. tBuDavePhos Pd G4 is an excellent reagent for palladium catalyzed cross-coupling reactions. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
Applicazioni
tBuDavePhos Pd G4 will be used for a variety of C-C and C-N cross-coupling reactions.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
XantPhos Pd G4
Sigma-Aldrich
900329
XantPhos Pd G4
RockPhos Pd G3
Sigma-Aldrich
773905
RockPhos Pd G3
RuPhos Pd G3 98%
Sigma-Aldrich
763403
RuPhos Pd G3
XPhos Pd G3 98%, 1:1 MTBE adduct
Sigma-Aldrich
763381
XPhos Pd G3
BrettPhos 98%
Sigma-Aldrich
718742
BrettPhos
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.