902268
seMpai
Sinonimo/i:
DP3-Na, TokeOni analogue, water-soluble NIR emission luciferin analogue, 2-[(1E,3E)-6-[3-(dimethylamino)pyridine]-1,3-butadien-1-yl]-4,5-dihydro-(4S)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Purity: mixture of D (80% min.) and L (20% max.) forms
Stato
powder
Colore
black to yellow-brown
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Luciferin is a generic term for the light-emitting compound found in organisms that generate bioluminescence.
Applicazioni
- Bioimaging
- In vivo imaging
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Bioluminescence imaging (BLI) systems allows for high-sensitive and noninvasive monitoring of cell proliferation, activity of signaling pathways and protein-protein interactions in living tissues.
seMpai substrate is suitable for near-infrared BLI in biological experiments, offering high solubility for extended bioluminescent applications.
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.
Contenuto correlato
L’elettronica organica utilizza conduttori e semiconduttori organici per applicazioni nel settore del fotovoltaico organico, dei diodi organici a emissione luminosa e dei transistor organici a effetto di campo.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.