Documenti fondamentali
902063
Sigma-Aldrich
(2Z,6Z)-N′2,N′6-Dicyanopyridine-2,6-bis(carboximidamide)
Sinonimo/i:
Weix 2-pyridyl-N-cyanocarboxamidine ligand for nickel catalysis
Scegli un formato
250 MG
145,00 €
1 G
537,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
145,00 €
1 G
537,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7N7
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
NC(=NC#N)c1nc(ccc1)C(=NC#N)N
InChI
1S/C9H7N7/c10-4-14-8(12)6-2-1-3-7(16-6)9(13)15-5-11/h1-3H,(H2,12,14)(H2,13,15)
NFCPGRIKBAMXHQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This pyridyl carboxamidine ligand has been demonstrated by Daniel Weix′s lab to enable nickel-catalyzed cross-coupling of diverse basic nitrogen heterocycles with primary and secondary alkyl halides.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eric C Hansen et al.
The Journal of organic chemistry, 82(14), 7085-7092 (2017-07-07)
Despite their importance, the synthesis of alkylated heterocycles from the cross-coupling of Lewis basic nitrogen heteroaryl halides with alkyl halides remains a challenge. We report here a general solution to this challenge enabled by a new collection of ligands based