Documenti fondamentali
918938
Sigma-Aldrich
tBuPyBCam
Sinonimo/i:
4-tert-Butyl-pyridine-2,6-bis(carboxamidine) dihydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H19Cl2N5
Peso molecolare:
292.21
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)