901966
Cellulose-Alginate-RGD bioink
suitable for 3D bioprinting applications
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Impurezze
<25 EU/mL Endotoxin
Colore
white
pH
6.5-7
Densità
1.050 g/mL
applicazioni
3D bioprinting
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Material comes prepackaged in syringe with 5ml of product.
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Protocolli
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.