901797
Molybdenum disulfide suspension
Sinonimo/i:
2D-Moly sulfide dispersion, 2D-Molybdenum disulfide dipsersion with nonionic surfactant, 2D-Molybdenum disulfide dispersion, Moly sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
50-1000 nm
thickness < 3 layers
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
1 mg/mL in H2O
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.