Documenti fondamentali
901584
Sigma-Aldrich
15-Crown-5 solution
1 M in THF
Sinonimo/i:
1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
About This Item
Formula condensata:
C10H20O5
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Stato
liquid
Concentrazione
1 M in THF
Densità
0.930 g/mL
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Valuable reagent provided in tetrahydrofuran for more convenient handling.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18.88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)