901380
Polyester bis-MPA dendron 8 NHBoc, 1 carboxyl (core)
generation 3
Sinonimo/i:
Bis-MPA dendron, PFd-G3-COOH-NH-BOC
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
8 NHBoc, 1 carboxyl (core)
Stato
solid
PM
generation 3
N° gruppi superficiali
8
Colore
white to off-white
Gruppo funzionale
carboxylic acid (core)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc: tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA: 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).