Documenti fondamentali
901140
Sigma-Aldrich
1,14-Diazido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Densità
1.129
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H20N6O4/c11-15-13-1-3-17-5-7-19-9-10-20-8-6-18-4-2-14-16-12/h1-10H2
QTEOEACEOUNLRG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)