901089
Silver nanoparticles ink for spray printing
Sinonimo/i:
Ag ink, Conductive ink, Smart’Ink S-CS11101 conductive ink
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Resistivity: 2 mΩ/sq, per 25 μm (coated on PET arcophane AO STS 100 μm using normandy coating, thermal curing at 150 °C for 30 min)
Stato
liquid
Colore
dark brown to blue
Tensione superficiale
27 mN/m±4 mN/m
Viscosità
<5 mPa.s(20 °C)
Capacità
20±1 % loading (Nanoparticles loading)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Smart′Ink S-CS11101 conductive ink shows great performance on spray printer.
Caratteristiche e vantaggi
- Very high electrical conductivity.
- Low curing temperature for printing on flexible substrates.
- Non CMR ink.
- Unchanged conductivity on bending.
- Good adhesion on various flexible substrates (PET, Kapton®, …).
Nota sulla preparazione
- Smart′Ink S-CS01130 Conductive Ink is warmed to room temperature (about 10 minutes) and left for 5 minutes in an ultrasonic bath in order to get rid of any aggregates.
- Filtration on a 0.45 μm PTFE filter syringe.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?