900931
3-Azidopropionic acid
≥95%
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Disponibilità
available only in USA
Indice di rifrazione
n/D 1.467
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
THF: soluble
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
Densità
1.2356 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-5-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)
YIPVUXAMZQBALD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3