Vai a
902020
Desthiobiotin-PEG3-Azide
Sinonimo/i:
(4S,5R)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-5-methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
259,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H34N6O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.50
UNSPSC Code:
51171641
NACRES:
NA.22
MDL number:
259,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
paste
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCCC[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1C
InChI
1S/C18H34N6O5/c1-15-16(23-18(26)22-15)5-3-2-4-6-17(25)20-7-9-27-11-13-29-14-12-28-10-8-21-24-19/h15-16H,2-14H2,1H3,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t15-,16+/m1/s1
InChI key
JIQVKRRASYKCEL-CVEARBPZSA-N
Application
Desthiobiotin is a single-ring, sulfur-free analog of biotin that binds to streptavidin with nearly equal specificity but less affinity than biotin (Kd = 1011 vs. 1015 M, respectively). Consequently, desthiobiotinylated proteins can be eluted readily and specifically from streptavidin affinity resin using mild conditions based on competitive displacement with free biotin. For pull-down experiments with biological samples, this soft-release characteristic of desthiobiotin also helps to minimize co-purification of endogenous biotinylated molecules, which remain bound to streptavidin upon elution of the target protein complexes with free biotin.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
762024QBD10567QBD10502
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
paste
form
solid
form
solid or viscous liquid
form
solid or viscous liquid
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)