900868
Ethylammonium bromide
≥98%
Sinonimo/i:
Ethanaminium bromide, Ethylamine hydrobromide, Greatcell Solar®, Monoethylammonium bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
CCN.Br
InChI
1S/C2H7N.BrH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
PNZDZRMOBIIQTC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3