900809
1-Butyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%, H2O <500 ppm
Sinonimo/i:
N-n-Butyl-N-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate, Butylmethylpyrrolidinium tetrafluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Saggio
98%
Stato
powder
Composizione
H2O, <500 ppm
Impurezze
≤500 ppm H2O
Punto di fusione
150 °C
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCCC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C9H20N.BF4/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;2-1(3,4)5/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
PGCVCJOPLBWQHU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)