900806
1-Methyl-1-propylpiperidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥99%, H2O ≤500 ppm
Sinonimo/i:
1-Propyl-1-methylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide, N-Methyl-N-propylpiperidinium bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, PP 13TFSA, PP 13TFSI
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Composizione
H2O, ≤500 ppm
Impurezze
≤500 ppm H2O
Punto di fusione
12 °C
Densità
1.412 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
FC(F)(F)[S](=O)(=O)[N-][S](=O)(=O)C(F)(F)F.[N+]1(CCCCC1)(CCC)C
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-7-10(2)8-5-4-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
IEFUHGXOQSVRDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.