900788
Carbon nanotube, few-walled
carbon ≥95 %, D × L 2.5-3 nm × 2-6 μm
Sinonimo/i:
FWCNT, FWNT, Few wall carbon nanotubes, Few-walled carbon nanotubes, Signis® FW100
Descrizione
Deposition temp: 550 ± 50 °C
G/D ratio: ≥10 (Raman)
Median number of walles: 2 to 3 (TEM)
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (carbon as CNT by TGA)
Stato
powder
Composizione
Carbon, ≥95% TGA
carbon, ≥95%
Resistenza foglio
≤350 Ω/sq, at 0.15 g/m2 (Buckypaper)
D × lung.
2.5-3 nm × 2-6 μm
Area superficiale
≥700 m2/g , BET
Impurezze
≤5 wt. % moisture content (TGA)
Densità bulk
0.05 g/cm3 (ASTM D7481)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Battery materials.
- Supplementation of lithium sulphur battery cathode materials.
Caratteristiche e vantaggi
- Reinforced molecular structure.
- Improved electron transport.
Nota sulla preparazione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.