Documenti
900764
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Saggio
>98%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(=O)c1csc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-1-3(2-9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
YCNXGPMGMAKDPM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3