Documenti
487082
Sigma-Aldrich
Toluene-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Methyl-13C-benzene
About This Item
Formula condensata:
C6H513CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
110 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]c1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1+1
YXFVVABEGXRONW-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C