Documenti fondamentali
900717
Sigma-Aldrich
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
≥95%
Sinonimo/i:
Chiral APAO ligand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24N2O2
Peso molecolare:
240.34
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Colore
white
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1N=C([C@@H](NC(C)=O)[C@@H](CC)C)OC1
Applicazioni
Chiral bidentate ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for enantioselective borylation of C(sp3)–H bonds. This acetyl-protected aminomethyl oxazoline (APAO) ligand was demonstrated to be compatible with carbocyclic substrates with both α-tertiary and α-quaternary carbon centers.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.