Documenti fondamentali
900715
Sigma-Aldrich
N-((S)-1-((4S,5S)-4-Benzyl-5-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2-dimethylpropyl)acetamide
Sinonimo/i:
Chiral MPAO ligand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H28N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.48
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Punto di fusione
130 °C
Gruppo funzionale
amide
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
N-((S)-1-((4S,5S)-4-Benzyl-5-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2-dimethylpropyl)acetamide is a chiral ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for Pd(II)-catalyzed enantioselective β-C(sp3)H arylation, alkenylation, and alkynylation. This mono-protected aminomethyl oxazoline (MPAO) ligand was used in the challenging desymmetrization of isopropyl groups.
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.