Documenti fondamentali
900577
Sigma-Aldrich
(R)-2-Ethylpiperidine hydrochloride
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
Saggio
≥95%
Stato
solid
Stringa SMILE
CC[C@H]1NCCCC1.[H]Cl
InChI
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8-7;/h7-8H,2-6H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1
HFEDNVOKYCDBFD-OGFXRTJISA-N
Applicazioni
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)