Documenti
900575
Sigma-Aldrich
3-(1H-Imidazol-1-yl)propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
3-Imidazol-1-yl propionate-1,2,3-13C3 sodium salt, Imidazole propionate-1,2,3-13C3 sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C3H7N2O2Na
Peso molecolare:
165.10
Codice UNSPSC:
12352005
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3