774952
Furfuryl alcohol-alpha-13C
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13CH2]C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2/i4+1
XPFVYQJUAUNWIW-AZXPZELESA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nose, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup