Documenti fondamentali
900536
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH313COOCH3
Peso molecolare:
76.06
Codice UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+2
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)