Documenti fondamentali
900510
Sigma-Aldrich
Vinyl N,N-diisopropylcarbamate
Sinonimo/i:
Vinyl carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n/D 1.4397
Densità
0.92 g/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Alkyne-containing molecules can be prepared from boronic ester building blocks. With high enantiospecificity, this vinyl carbamate can be used to alkynylate enantioenriched secondary and tertiary boronic esters in good yields, accomplished by a Zweifel-type olefination followed by a 1,2-elimination.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
108.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
42.22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)