900434
YYG 559 200 isiphor
Sinonimo/i:
Cerium activated aluminium garnet, Rare earth doped phosphor, Yellow phosphor
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Composizione
Halogen free, Br <700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
Dimensione particelle
16-18 μm (D50)
25-27 μm (D90)
8-10 μm (D10)
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)