900428
SGA 524 100 isiphor
Sinonimo/i:
Europium doped alkaline earth orthosilicate, Green phosphor, Rare earth doped phosphor
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Composizione
Halogen free, Br: <700 ppm, Cl: <700 ppm, Br+Cl: <1000 ppm
Dimensione particelle
14-16 μm (D50)
21.5-23.5 μm (D90)
7.5-9.5 μm (D10)
Fluorescenza
λem 524 nm±1 nm
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)