900427
SGA 521 100 isiphor
Sinonimo/i:
Europium doped alkaline earth orthosilicate, Green phosphor, Rare earth doped phosphor
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Composizione
Halogen free, Br <700 ppm, Cl <700 ppm, Br+Cl <1000 ppm
Dimensione particelle
12.5-14.5 μm (D50)
20-22 μm (D90)
6-8 μm (D10)
Fluorescenza
λem 521 nm±1 nm
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3