Documenti
900383
Sigma-Aldrich
2′-Deoxycytidine-13C9,15N3 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
2′-Deoxy′5′-cytidylic-13C9,15N3 acid sodium salt solution, dCMP-13C9,15N3 disodium salt solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C9H1215N3Na2O7P
Peso molecolare:
363.08
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solution
Concentrazione
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
tecniche
bio NMR: suitable
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C@@H]1[13CH2][13C@@H]([15N]2[13CH]=[13CH][13C]([15NH2])=[15N][13C]2=O)O[13C@@H]1[13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3