Documenti fondamentali
900349
Sigma-Aldrich
cataCXium A Pd G4
Sinonimo/i:
[di(adamantan-1-yl)(butyl)phosphine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium
Scegli un formato
250 MG
137,00 €
1 G
379,00 €
900349-5G
1.510,00 €
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
137,00 €
1 G
379,00 €
900349-5G
1.510,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H54NO3PPdS
Numero CAS:
Peso molecolare:
742.30
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Caratteristiche
generation 4
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCCCP([C@@]12C[C@H]3C[C@@H](C1)C[C@@H](C2)C3)[C@@]4(C5)C[C@H]6C[C@H](C[C@@H]5C6)C4.CNC7=C(C8=CC=CC=C8[Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C7
InChI
1S/C24H39P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h17-22H,2-16H2,1H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
ROZFJYIWIVSDBR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
A fourth generation (G4) Buchwald precatalyst that is similar to the third generation (G3) precatalysts except that the amino group on the biphenyl backbone is methylated. This modification helps to prevent the limitations found when using the third generation precatalysts. It is air, moisture, and thermally-stable and shows good solubility in common organic solvents.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Rupture of the pregnant uterus].
I Pardini et al.
Rivista italiana di ginecologia, 58(6), 481-502 (1977-11-01)
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.