Documenti fondamentali
900291
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 95:5, viscosity 1.0 dL/g 
Sinonimo/i:
PCL-PGA
About This Item
Formula condensata:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
powder or granules (chips)
Rapporto d’alimentazione
caprolactone:glycolide 95:5
Viscosità
1.0 dL/g
Temp. transizione
flash point >230 °F
Tm 53-57 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.