89377
4-Fluoro-DL-glutamic acid
≥93%
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-4-fluoroglutaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥93%
Forma fisica
solid
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(CC(F)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8FNO4/c6-2(4(8)9)1-3(7)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
JPSHPWJJSVEEAX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3