Documenti fondamentali
88574
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3,4-difluoro-β-Homophe-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3,4-difluorophenyl)butyric acid, Fmoc-3,4-difluoro-L-β-homophenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H21F2NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥98.0%
Stato
crystals
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C[C@H](Cc1ccc(F)c(F)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H21F2NO4/c26-22-10-9-15(12-23(22)27)11-16(13-24(29)30)28-25(31)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-10,12,16,21H,11,13-14H2,(H,28,31)(H,29,30)/t16-/m0/s1
JMBTVCKRMLBMJH-INIZCTEOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)