Documenti fondamentali
GF01015300
Cobalt
powder, max. particle size 840 micron, weight 20 g, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
CO006035
Scegli un formato
1 EA
724,00 €
724,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
724,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141710
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
724,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 010-153-00
Resistività
6.24 μΩ-cm, 20°C
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
840 μm
P. ebollizione
2900 °C (lit.)
Densità
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Co]
InChI
1S/Co
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)