Documenti fondamentali
88128
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate
≥98.0%
Sinonimo/i:
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate(1-), Tetrapropylammoniumtetrafluoroborate
Scegli un formato
25 G
248,00 €
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
248,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2)4N(BF4)
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.16
Beilstein:
3637590
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0%
Stato
crystals
Punto di fusione
245-247 °C
Stringa SMILE
F[B-](F)(F)F.CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BF4/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;2-1(3,4)5/h5-12H2,1-4H3;/q+1;-1
ADADJCUTHQJPCB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tetrapropylammonium tetrafluoroborate (Pr4NBF4 or TPABF4) can be used as:
  • An electrolyte in the determination of phenolic compounds from grape seed extracts by capillary electrophoretic method.[1]
  • A supporting electrolyte in the electrochemical hydrogenation of dimethylformamide (DMF) to trimethylamine (TMA).[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Electrochemical synthesis of trimethylamine by cathodic reduction of dimethylformamide using Cu and Pd cathodes
Jia R, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 741(11), 32-35 (2015)
Tetraethylammonium tetrafluoroborate: a novel electrolyte with a unique role in the capillary electrophoretic separation of polyphenols found in grape seed extracts
Yanes EG, et al.
Analyst, 125(11), 1919-1923 (2000)
Ludmila Šimková et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 323, 106895-106895 (2021-01-12)
The molecule of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) is one of the most interesting molecules with multiple redox centres stabilized by push-pull effect. To reveal the detailed mechanism of its electrochemical process radical intermediates formed in the course of its electrochemical reduction in