Key Documents
86718
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetraethylsulfamide
≥99.0%
Sinonimo/i:
TES
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NSO2N(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.32
Beilstein:
1773566
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
n20/D 1.449
P. eboll.
249-251 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)S(=O)(=O)N(CC)CC
InChI
1S/C8H20N2O2S/c1-5-9(6-2)13(11,12)10(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
IYIAWAACGTUPCC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Aprotic, dipolar solvent for Grignard reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
TES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
T1375
TES
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-479 (1987)
H.G. Richey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 2823-2823 (1981)