Documenti fondamentali
86399
Sigma-Aldrich
TentaGel S PHB-Phe-Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Sinonimo/i:
Fmoc-L-phenylalanine 4-[poly(ethylenoxy)]benzyl ester polymer-bound
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome Commerciale
TentaGel
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Dimensione particelle
~90 μm
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)