Documenti
86341
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-PHB
extent of labeling: ~0.35 mmol/g loading
Sinonimo/i:
O-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]polyethyleneglycol polymer-bound
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Grado di funzionalizzazione
~0.35 mmol/g loading
Dimensione particelle
~75 μm
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3