Documenti fondamentali
86361
Sigma-Aldrich
TentaGel S-OH
extent of labeling: ~0.26 mmol/g loading
Sinonimo/i:
O-(2-Hydroxyethyl)polyethylene glycol polymer-bound
Scegli un formato
5 G
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
235,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
TentaGel
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
Grado di funzionalizzazione
~0.26 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-200 μm
Gruppo funzionale
alcohol
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I am wondering which size of PEG that is conjugated to beads?
    1 risposta
    1. The PEG spacer has a molecular weight of approximately 3000 Da.