Documenti
860735
Sigma-Aldrich
(+)-Z-D-proline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]25/D +40.2°, c = 2 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m1/s1
JXGVXCZADZNAMJ-LLVKDONJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.