Documenti fondamentali
86055
Sigma-Aldrich
4-Sulfamoylbutyric acid
technical, ≥90% (T)
Sinonimo/i:
3-Carboxypropanesulfonamide
About This Item
Formula condensata:
NH2S(=O)2CH2CH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.18
Beilstein:
8254788
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (T)
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Impurezze
≤5% water
Punto di fusione
~90 °C (dec.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
sulfonamide
Stringa SMILE
O=S(N)(CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C4H9NO4S/c5-10(8,9)3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)(H2,5,8,9)
OMPGKWICGUBROA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)