Documenti fondamentali
859923
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
97%
Sinonimo/i:
α-Hydrazino-m-cresol dihydrochloride, 3-(Hydrazinomethyl)phenol dihydrochloride, NSD-1015
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CH2NHNH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.09
Beilstein:
9282965
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].NNCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-9-5-6-2-1-3-7(10)4-6;;/h1-4,9-10H,5,8H2;2*1H
ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Inhibitor of aromatic amino acid decarboxylase.[1]
Azioni biochim/fisiol
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier.
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier. Also inhibits GABA aminotransferase, as well as other pyridoxal-phosphate-requiring enzymes, by forming the 3-hydroxybenzylhydrazone of that cofactor.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L W Hunter et al.
Biochemical pharmacology, 45(6), 1363-1366 (1993-03-24)
The activity of the enzyme tyrosine hydroxylase (TH; EC 1.14.16.2) is commonly studied indirectly by quantifying the formation of the product, 3,4-dihydroxyphenylalanine (DOPA), after inhibition of aromatic L-amino acid decarboxylase (AAAD; EC 4.1.1.28), the enzyme which metabolizes DOPA. This study